Få mere at vide
Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonat, 97%
Artikelnummer. 11485107
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485107 5 g 5g
11495107 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22545.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 372-29-2 | C6H8F3NO2 | 183,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 372-29-2
Molekylær formel C6H8F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 183.13
MDL nummer MFCD00068195
InChI nøgle NXVKRKUGIINGHD-ONEGZZNKSA-N
PubChem CID 10899311
IUPAC navn ethyl-(E)-3-amino-4,4,4-trifluorbut-2-enoat
SMIL CCOC(=O)C=C(C(F)(F)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate
Smeltepunkt 24°C to 26°C
Tæthed 1.245
Kogepunkt 83°C to 85°C (15 mmHg)
Flammepunkt 65°C (149°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.4229
Mængde 5 g
FN nummer UN3259
Beilstein 4397839
Følsomhed Air Sensitive
Synonym ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate, ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, ethyl 2z-3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonic acid ethyl ester, ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate, ethyl 3-amino-4,4,4-trifluoro-2-butenoate, ethyl z-3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, ethyl z-3-amino-4,4,4-trifluoro-but-2-enoate, hcvdpjfpdddldlbdlrfuulu@bh, ethyl3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate
Formel vægt 183.13
Procent renhed 97%