Få mere at vide
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorbutyrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313926
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313926 1 g 1g
11323926 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313926 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17025.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 170804-18-9 | Molekylformel: C6H10F3NO2 | Molekylvægt: 185,146 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 170804-18-9
Molekylær formel C6H10F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 185.146
MDL nummer MFCD01075754
InChI nøgle KGUOZZWGWBBRRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate, acmc-20akzx, ethyl3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate, 3-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid ethyl ester
PubChem CID 2774311
IUPAC navn ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorbutanoat
SMIL CCOC(=O)CC(C(F)(F)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate
Kogepunkt 70 °C til 71 °C (4 mmHg)
Brydningsindeks 1.3831
FN nummer UN2735
Beilstein 6136102
Mængde 1 g
Formel vægt 185.15
Følsomhed Luftfølsom
Procent renhed 95%