Få mere at vide
Ethyl 3-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat, 99%
Artikelnummer. 11494233
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494233 5 g 5g
11404243 25 g 25g
11414243 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494233 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10882.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 6994-25-8 | C6H9N3O2 | 155,157 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6994-25-8
Molekylær formel C6H9N3O2
Molekylvægt (g/mol) 155.157
MDL nummer MFCD00005238
InChI nøgle YPXGHKWOJXQLQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethyl 3-amino-4-pyrazolecarboxylate, 3-amino-4-carbethoxypyrazole, 5-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-aminopyrazole-4-carboxylate, 3-amino-4-ethoxycarbonylpyrazole, unii-9gy5ha1gaa, 3-amino-4-carbethoxypyrazol, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-amino-, ethyl ester
PubChem CID 81472
IUPAC navn ethyl-5-amino-lH-pyrazol-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(NN=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Smeltepunkt 104 °C til 107 °C
Mængde 5 g
Beilstein 4964
Formel vægt 155.16
Procent renhed 99%