Få mere at vide
Ethyl 3,5-dimethylisoxazol-4-carboxylat, 97%
Artikelnummer. 11429087
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429087 10 g 10g
11419087 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429087 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20642.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 17147-42-1 | C8H11NO3 | 169,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17147-42-1
Molekylær formel C8H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 169.18
MDL nummer MFCD00052557
InChI nøgle OQRHVDXUJAQVNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate, ethyl 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxylate, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl-, ethyl ester, 3,5-dimethyl-4-ethoxycarbonyl isoxazole, ethyl 3,5-dimethyl-isoxazole-4-carboxylate, acmc-1c48c, ethyldimethylisoxazolecarboxylate, 4-carbethoxy-3,5-dimethylisoxazole, 4-carboethoxy-3,5-dimethylisoxazole
PubChem CID 736348
IUPAC navn ethyl-3,5-dimethyl-1,2-oxazol-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(ON=C1C)C
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Kogepunkt 87 °C til 89 °C (2 mmHg)
Mængde 10 g
Formel vægt 169.18
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.