Få mere at vide
Ethyl 3,5-dimethylisoxazol-4-carboxylat, 97%
Artikelnummer. 11419087
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419087 2.5 g 2.5g
11429087 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20642.88
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17147-42-1 | C8H11NO3 | 169,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17147-42-1
Molekylær formel C8H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 169.18
MDL nummer MFCD00052557
InChI nøgle OQRHVDXUJAQVNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate, ethyl 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxylate, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl-, ethyl ester, 3,5-dimethyl-4-ethoxycarbonyl isoxazole, ethyl 3,5-dimethyl-isoxazole-4-carboxylate, acmc-1c48c, ethyldimethylisoxazolecarboxylate, 4-carbethoxy-3,5-dimethylisoxazole, 4-carboethoxy-3,5-dimethylisoxazole
PubChem CID 736348
IUPAC navn ethyl-3,5-dimethyl-1,2-oxazol-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(ON=C1C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Kogepunkt 87°C to 89°C (2 mmHg)
Mængde 2.5 g
Formel vægt 169.18
Procent renhed 97%