Få mere at vide
Ethyl 3,5-dimethylbenzoat, TRC
Artikelnummer. 30342669
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30342669 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30342669 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB124825100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3,5-Dimethylbenzoate
CAS 21239-29-2
Molekylær formel C11H14O2
Synonym 3,5-Dimethylbenzoic Acid Ethyl Ester
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C)C
Molekylvægt (g/mol) 178.23
Formel vægt 178,0994 g/mol
Procent renhed >95% (HPLC)