Få mere at vide
Ethyl 3,5-Dimethylbenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3,5-Dimethylbenzoate |
| CAS | 21239-29-2 |
| Molekylær formel | C11H14O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3,5-Dimethylbenzoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O2/c1-4-13-11(12)10-6-8(2)5-9(3)7-10/h5-7H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C)C |
| IUPAC navn | ethyl 3,5-dimethylbenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.23 |
| Formel vægt | 178.0994 |