Få mere at vide
Ethyl 3,5-dimethylbenzoate, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11377885
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377885 5 g 5g
11387885 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377885 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02890.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21239-29-2
Molekylær formel C11H14O2
Molekylvægt (g/mol) 178.231
MDL nummer MFCD00015440
InChI nøgle IHAAVLXHNOZMBC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 88834
IUPAC navn ethyl 3,5-dimethylbenzoate
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3,5-dimethylbenzoate
Tæthed 1.113
Mængde 5 g
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.509
Beilstein 2088978
Synonym 3,5-dimethylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 3,5-dimethyl-, ethyl ester, acmc-1cipz, 3,5-dimethyl-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid,3,5-dimethyl-, ethyl ester
Kogepunkt 120°C (10 mmHg)
Formel vægt 178.23
Procent renhed ≥98%