Få mere at vide
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-4-pyrazolcarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10595753
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10595753 1 g 1g
10278032 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10595753 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC01223DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 35691-93-1
Molekylær formel C8H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 168.196
MDL nummer MFCD00159638
InChI nøgle BCKARVLFIJPHQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3,5-dimethyl-1h-4-pyrazolecarboxylate, ethyl 3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylate, 3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-pyrazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl-, ethyl ester, 3.5. dimethylpyrazol 4-carbonsaeureaethyl ester german, 3.5. dimethylpyrazol 4-carbonsaeureaethyl ester, 3,5-dimethyl-4-ethoxycarbonyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-, ethyl ester, dee
PubChem CID 215436
IUPAC navn ethyl-3,5-dimethyl-lH-pyrazol-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(NN=C1C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3, 5-dimethyl-1H-4-pyrazolecarboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 168.19
Procent renhed 97%