Få mere at vide
Ethyl 3,5-dichlor-4-hydroxybenzoat, TRC
Artikelnummer. 30384175
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30384175 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30384175 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE915935100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoate
CAS 17302-82-8
Molekylær formel C9H8O3Cl2
Mængde 100 mg
Synonym Ethyl 4-Hydroxy-3,5-dichlorobenzoate, NSC 74473
InChI formel InChI=1S/C9H8Cl2O3/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3-4,12H,2H2,1H3
SMIL CCOC(=O)c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1
Molekylvægt (g/mol) 235.06
Formel vægt 233.985