missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl 3-(4-Pyridyl)propiolate, TRC

Artikelnummer. 30373251
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373251 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30373251 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE939943100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-(4-Pyridyl)propiolate
CAS 66869-71-4
Molekylær formel C10 H9 N O2
Mængde 100 mg
Synonym Ethyl 3-(4-Pyridinyl)-2-propynoate, Ethyl 4-Pyridinylpropiolate, Pyridin-4-ylpropynoic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C10H9NO2/c1-2-13-10(12)4-3-9-5-7-11-8-6-9/h5-8H,2H2,1H3
SMIL CCOC(=O)C#Cc1ccncc1
IUPAC navn ethyl 3-(4-pyridyl)prop-2-ynoate
Molekylvægt (g/mol) 175.184
Formel vægt 175.0633
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.