Få mere at vide
Ethyl 3-(4-Pyridyl)propiolate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-(4-Pyridyl)propiolate |
| CAS | 66869-71-4 |
| Molekylær formel | C10 H9 N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Ethyl 3-(4-Pyridinyl)-2-propynoate, Ethyl 4-Pyridinylpropiolate, Pyridin-4-ylpropynoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO2/c1-2-13-10(12)4-3-9-5-7-11-8-6-9/h5-8H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C#Cc1ccncc1 |
| IUPAC navn | ethyl 3-(4-pyridyl)prop-2-ynoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.184 |
| Formel vægt | 175.0633 |