Få mere at vide
Ethyl 3,4-O-isopropylideneshikimate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3,4-O-isopropylideneshikimate |
| CAS | 136994-78-0 |
| Molekylær formel | C12H18O5 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | [3aR-(3aα,7α,7aα)]-3a,6,7,7a-Tetrahydro-7-hydroxy-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, (3aR,7R,7aS)-Ethyl 7-Hydroxy-2,2-dimethyl-3a,6,7,7a-tetrahydrobenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O5/c1-4-15-11(14)7-5-8(13)10-9(6-7)16-12(2,3)17-10/h6,8-10,13H,4-5H2,1-3H3/t8-,9-,10+/m1/s1 |
| SMIL | O[C@@H]1CC(C(OCC)=O)=C[C@]2([H])[C@@]1([H])OC(C)(C)O2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.27 |
| Formel vægt | 242.1154 |