Få mere at vide
Ethyl 3,4-O-Isopropylidene-5-O-methanesulfonylshikimate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3,4-O-Isopropylidene-5-O-methanesulfonylshikimate |
| CAS | 204254-84-2 |
| Molekylær formel | C13 H20 O7 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | [3aR-(3aalpha,7alpha,7aalpha)]-3a,6,7,7a-Tetrahydro-2,2-dimethyl-7-[(methylsulfonyl)oxy]-1,3-benzodioxole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, (3aR,7R,7aR)-3a,6,7,7a-Tetrahydro-2,2-dimethyl-7-[(methylsulfonyl)oxy]-1,3-benzodioxole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl (3aR,7R,7aR)-3a,6,7,7a-tetrahydro-2,2-dimethyl-7-[(methylsulfonyl)oxy]-1,3-benzodioxole-5-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20O7S/c1-5-17-12(14)8-6-9-11(19-13(2,3)18-9)10(7-8)20-21(4,15)16/h6,9-11H,5,7H2,1-4H3/t9-,10-,11-/m1/s1 |
| SMIL | O(S(C)(=O)=O)[C@H]1[C@]2([C@@](C=C(C(OCC)=O)C1)(OC(C)(C)O2)[H])[H] |
| IUPAC navn | ethyl (3aR,7R,7aR)-2,2-dimethyl-7-methylsulfonyloxy-3a,6,7,7a-tetrahydro-1,3-benzodioxole-5-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.3587 |
| Formel vægt | 320.093 |