Få mere at vide
Ethyl 3-(4-Fluorophenyl)-2-(2-methylpropionyl)propenoate-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-(4-Fluorophenyl)-2-(2-methylpropionyl)propenoate-d6 |
| CAS | 1185241-64-8 |
| Molekylær formel | C15 2H6 H11 F O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17FO3/c1-4-19-15(18)13(14(17)10(2)3)9-11-5-7-12(16)8-6-11/h5-10H,4H2,1-3H3/b13-9+/i2D3,3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)\C(=C/c1ccc(F)cc1)\C(=O)OCC)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | ethyl (2E)-5,5,5-trideuterio-2-[(4-fluorophenyl)methylidene]-3-oxo-4-(trideuteriomethyl)pentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.33 |
| Formel vægt | 270.1538 |