Få mere at vide
Ethyl 3,4-dihydroxybenzoat, TRC
Artikelnummer. 30373702
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30373702 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30373702 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE678500100MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3,4-Dihydroxybenzoate
CAS 3943-89-3
Molekylær formel C9H10O4
Mængde 100 mg
Synonym 3,4-Dihydroxybenzoic Acid Ethyl Ester, Protocatechuic Acid Ethyl Ester, Ethyl Protocatechuate, NSC 619681, NSC 86130
InChI formel InChI=1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5,10-11H,2H2,1H3
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)O
Molekylvægt (g/mol) 182.17
Formel vægt 182.0579