Learn More
Ethyl 3,4-Dihydroxybenzoate, TRC
Product Code. 30374467
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
Unit Size:
1g
Product Code. Quantity Unit Size
30374467 1 g 1g
1 options
Product Code. 30374467 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE6785001G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Ethyl 3,4-Dihydroxybenzoate
CAS 3943-89-3
Molecular Formula C9H10O4
Quantity 1 g
Synonym 3,4-Dihydroxybenzoic Acid Ethyl Ester, Protocatechuic Acid Ethyl Ester, Ethyl Protocatechuate, NSC 619681, NSC 86130
InChI Formula InChI=1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5,10-11H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)O
Molecular Weight (g/mol) 182.17
Formula Weight 182.0579
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.