Få mere at vide
Ethyl 3,4-dihydroxybenzoat, TRC
Artikelnummer. 30374467
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30374467 1 g
1 options
Artikelnummer. 30374467 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE6785001G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3,4-Dihydroxybenzoate
CAS 3943-89-3
Molekylær formel C9H10O4
Mængde 1 g
Synonym 3,4-Dihydroxybenzoic Acid Ethyl Ester, Protocatechuic Acid Ethyl Ester, Ethyl Protocatechuate, NSC 619681, NSC 86130
InChI formel InChI=1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5,10-11H,2H2,1H3
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)O
Molekylvægt (g/mol) 182.17
Formel vægt 182.0579