Få mere at vide
Ethyl 3,4-dihydro-2H-pyran-2-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3,4-dihydro-2H-pyran-2-carboxylate |
| CAS | 83568-11-0 |
| Molekylær formel | C8H12O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O3/c1-2-10-8(9)7-5-3-4-6-11-7/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C1CCC=CO1 |
| IUPAC navn | ethyl 3,4-dihydro-2H-pyran-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.17 |
| Formel vægt | 156.0786 |