Få mere at vide
Ethyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanoat, TRC
Artikelnummer. 30339475
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30339475 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30339475 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB124820100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-(4-Chlorophenyl)-3-oxopropanoate
CAS 2881-63-2
Molekylær formel C11H11O3Cl
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H11ClO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3
SMIL CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn ethyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanoat
Molekylvægt (g/mol) 226.65
Formel vægt 226.0397