Få mere at vide
Ethyl 3,4,5-trimethylpyrrol-2-carboxylat, 98%
Description
Octamethylporphyrin blev let opnået fra ethyl-3,4,5-trimethylpyrrol-2-carboxylat. Sterisk kontrol kan tilsidesættes af tilsyneladende elektronisk effekt, som påvises af det endnu større pyrrolderivat, ethyl-3,4,5-trimethylpyrrol-2-carboxylat. Reaktionen med diazoniumsalte af ethyl-3,4,5-trimethylpyrrol-2-carboxylaten er blevet undersøgt i detaljer ved kromatografiske og spektroskopiske metoder. I nærværelse af en stærk mineralsyre reagerer Ethyl-3,4,5-trimethylpyrrol-2-carboxylat med p-nitrobenzendiazoniumioner til at give et rødt, kemisk labilt, azofarvestof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Octamethylporphyrin blev let opnået fra ethyl-3,4,5-trimethylpyrrol-2-carboxylat. Sterisk kontrol kan tilsidesættes af tilsyneladende elektronisk effekt, som påvises af det endnu større pyrrolderivat, ethyl-3,4,5-trimethylpyrrol-2-carboxylat. Reaktionen med diazoniumsalte af ethyl-3,4,5-trimethylpyrrol-2-carboxylaten er blevet undersøgt i detaljer ved kromatografiske og spektroskopiske metoder. I nærværelse af en stærk mineralsyre reagerer Ethyl-3,4,5-trimethylpyrrol-2-carboxylat med p-nitrobenzendiazoniumioner til at give et rødt, kemisk labilt, azofarvestof.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate |
| Smeltepunkt | 124 °C til 128 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 132613 |
| Formel vægt | 181.24 |
| Procent renhed | 98% |