Få mere at vide
Ethyl-3,4,5-trimethylpyrrol-2-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414894
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414894 1 g 1g
11424894 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414894 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13814.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2199-46-4 | C10H15NO2 | 181.235 g/mol
Octamethylporphyrin blev let opnået fra ethyl-3,4,5-trimethylpyrrol-2-carboxylat. Sterisk kontrol kan tilsidesættes af tilsyneladende elektronisk effekt, som påvises af det endnu større pyrrolderivat, ethyl-3,4,5-trimethylpyrrol-2-carboxylat. Reaktionen med diazoniumsalte af ethyl-3,4,5-trimethylpyrrol-2-carboxylaten er blevet undersøgt i detaljer ved kromatografiske og spektroskopiske metoder. I nærværelse af en stærk mineralsyre reagerer Ethyl-3,4,5-trimethylpyrrol-2-carboxylat med p-nitrobenzendiazoniumioner til at give et rødt, kemisk labilt, azofarvestof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Octamethylporphyrin blev let opnået fra ethyl-3,4,5-trimethylpyrrol-2-carboxylat. Sterisk kontrol kan tilsidesættes af tilsyneladende elektronisk effekt, som påvises af det endnu større pyrrolderivat, ethyl-3,4,5-trimethylpyrrol-2-carboxylat. Reaktionen med diazoniumsalte af ethyl-3,4,5-trimethylpyrrol-2-carboxylaten er blevet undersøgt i detaljer ved kromatografiske og spektroskopiske metoder. I nærværelse af en stærk mineralsyre reagerer Ethyl-3,4,5-trimethylpyrrol-2-carboxylat med p-nitrobenzendiazoniumioner til at give et rødt, kemisk labilt, azofarvestof.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2199-46-4
Molekylær formel C10H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 181.235
MDL nummer MFCD00051948
InChI nøgle WBOGFZDTCIQHSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 3,4,5-trimethyl-, ethyl ester, ethyl 3,4,5-trimethyl-2-pyrrolecarboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 3,4,5-trimethyl, ethyl ester, acmc-20al0b, maybridge1_001943, 2,3,4-trimethyl-5-carbethoxy-pyrrole, 3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, pyrrole-2-carboxylic acid, 3,4,5-trimethyl-, ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, 3,4,5-trimethyl-, ethyl ester
PubChem CID 137479
IUPAC navn ethyl-3,4,5-trimethyl-lH-pyrrol-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(C(=C(N1)C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate
Smeltepunkt 124°C to 128°C
Mængde 1 g
Beilstein 132613
Formel vægt 181.24
Procent renhed 98%