Få mere at vide
Ethyl 3,4,5-trimethoxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424624
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424624 5 g 5g
11434624 25 g 25g
11444624 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424624 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13199.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6178-44-5 | C12H16O5 | 240.255 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6178-44-5
Molekylær formel C12H16O5
Molekylvægt (g/mol) 240.255
MDL nummer MFCD00017525
InChI nøgle UEOFNBCUGJADBM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 231162
IUPAC navn ethyl-3,4,5-trimethoxybenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3,4,5-trimethoxybenzoate
Mængde 5 g
Synonym 3,4,5-trimethoxybenzoic acid ethyl ester, ethyl 3,4,5-trimethoxy benzoate, ethyltrimethoxy benzoate, acmc-1b7mp, ethyl 3,4,5-trimethoxybenzoate;, benzoic acid,3,4,5-trimethoxy-, ethyl ester, benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-, ethyl ester
Formel vægt 240.26
Procent renhed 0.98