Få mere at vide
Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoat, 98%
Artikelnummer. 11464754
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464754 50 g 50g
11454754 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464754 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13733.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 831-61-8 | C9H10O5 | 198,174 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 831-61-8
Molekylær formel C9H10O5
Molekylvægt (g/mol) 198.174
MDL nummer MFCD00016430
InChI nøgle VFPFQHQNJCMNBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl gallate, gallic acid ethyl ester, phyllemblin, nipagallin a, progallin a, ethylgallate, nipa no. 48, gallic acid, ethyl ester, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, ethyl ester, nipa 48
PubChem CID 13250
ChEBI CHEBI:87247
IUPAC navn ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
Smeltepunkt 148 °C til 152 °C
Mængde 50 g
Formel vægt 198.18
Procent renhed 0.98