Få mere at vide
Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate |
| CAS | 831-61-8 |
| Molekylær formel | C9H10O5 |
| MDL nummer | MFCD00016430 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | O=C(OCC)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.17 |
| Procent renhed | 98% |