Få mere at vide
Ethyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948838
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30948838 5 g 5g
30944468 100 g 100g
30935712 1 g 1g
30934193 10 g 10g
30942348 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30948838 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1284575g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
CAS 269410-00-6
Molekylær formel C15H21BO4
MDL nummer MFCD03093896
Mængde 5 g
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Molekylvægt (g/mol) 276.14
Procent renhed 98%