Få mere at vide
Ethyl 3-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]propanoate, Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl 3-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]propanoate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]propanoate |
| CAS | 868754-42-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethyl 3-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]propanoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H25 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Pioglitazone Hydrochloride Imp. E (EP), Pioglitazone Imp. E (EP), Ethyl 3-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]propanoate, Pioglitazone Hydrochloride Imp. E (Pharmeuropa), Pioglitazone Hydrochloride Impurity E, Pioglitazone Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25NO3/c1-3-16-5-9-18(21-15-16)13-14-24-19-10-6-17(7-11-19)8-12-20(22)23-4-2/h5-7,9-11,15H,3-4,8,12-14H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CCc1ccc(OCCc2ccc(CC)cn2)cc1 |
| IUPAC navn | ethyl 3-[4-[2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]propanoate |
| Vis mere |