Få mere at vide
Ethyl 3-(3-tert-Butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionate, Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl 3-(3-tert-Butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-(3-tert-Butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionate |
| CAS | 40200-35-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethyl 3-(3-tert-Butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H24 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenepropanoic acid, 3-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-5-methyl-, ethyl ester, Ethyl 3-(3-methyl-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate, Ethyl 3-(3'-methyl-5'-tert-butyl-4'-hydroxyphenyl)propionate, Ethyl β-(5-tert-butyl-4-hydroxy-3-methylphenyl)propionate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24O3/c1-6-19-14(17)8-7-12-9-11(2)15(18)13(10-12)16(3,4)5/h9-10,18H,6-8H2,1-5H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CCc1cc(C)c(O)c(c1)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | ethyl 3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propanoate |
| Vis mere |