Få mere at vide
Ethyl 3-(3-tert-Butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionate, Mikromol™
Artikelnummer. 30049313
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049313 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049313 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3895.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl 3-(3-tert-Butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-(3-tert-Butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionate
CAS 40200-35-9
Analyt- eller komponentnavne Ethyl 3-(3-tert-Butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H24 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenepropanoic acid, 3-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-5-methyl-, ethyl ester, Ethyl 3-(3-methyl-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate, Ethyl 3-(3'-methyl-5'-tert-butyl-4'-hydroxyphenyl)propionate, Ethyl β-(5-tert-butyl-4-hydroxy-3-methylphenyl)propionate
InChI formel InChI=1S/C16H24O3/c1-6-19-14(17)8-7-12-9-11(2)15(18)13(10-12)16(3,4)5/h9-10,18H,6-8H2,1-5H3
SMIL CCOC(=O)CCc1cc(C)c(O)c(c1)C(C)(C)C
IUPAC navn ethyl 3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propanoate
Molekylvægt (g/mol) 264.36
Mængde 25 mg
Formel vægt 264.1725 g/mol