Få mere at vide
Ethyl 3-((3-Methoxy-2-methyl-3-oxopropyl)(methyl)amino)butanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-((3-Methoxy-2-methyl-3-oxopropyl)(methyl)amino)butanoate |
| CAS | 897400-05-4 |
| Molekylær formel | C12H23NO4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23NO4/c1-6-17-11(14)7-10(3)13(4)8-9(2)12(15)16-5/h9-10H,6-8H2,1-5H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CC(C)N(C)CC(C)C(=O)OC |
| IUPAC navn | ethyl 3-[(3-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl)-methylamino]butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.32 |
| Formel vægt | 245.1627 |