Få mere at vide
Ethyl 3,3-diethoxypropionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3,3-diethoxypropionate |
| CAS | 10601-80-6 |
| Molekylær formel | C9H18O4 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O4/c1-4-11-8(10)7-9(12-5-2)13-6-3/h9H,4-7H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(CC(=O)OCC)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 3,3-diethoxypropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.24 |
| Formel vægt | 190.1205 |