missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 3-[[3-Amino-4-(methylamino)benzoyl]-(2-pyridyl)amino]propanoate (N-[3-Amino-4-(methylamino)benzoyl]-N-2-pyridinyl-beta-alanine Ethyl Ester), Mikromol
Beskrivelse
Ethyl 3-[[3-Amino-4-(methylamino)benzoyl]-(2-pyridyl)amino]propanoate (N-[3-Amino-4-(methylamino)benzoyl]-N-2-pyridinyl-beta-alanine Ethyl Ester), Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(3-Amino-4-(methylamino)benzoyl)-N-2-pyridinyl-Beta-alanine Ethyl Ester |
| CAS | 212322-56-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(3-Amino-4-(methylamino)benzoyl)-N-2-pyridinyl-Beta-alanine Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H22 N4 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ethyl 3-((3-amino-4-methylaminobenzoyl)-(pyridin-2-yl)-amino)propanoate, N-(3-amino-4-(methylamino)benzoyl)-N-2-pyridinyl-beta-Alanine ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N4O3/c1-3-25-17(23)9-11-22(16-6-4-5-10-21-16)18(24)13-7-8-15(20-2)14(19)12-13/h4-8,10,12,20H,3,9,11,19H2,1-2H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCOC(=O)CCN(C(=O)c1ccc(NC)c(N)c1)c2ccccn2 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?