Få mere at vide
Ethyl 3,3,3-Trifluoropropanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3,3,3-Trifluoropropanoate |
| CAS | 352-23-8 |
| Molekylær formel | C5 H7 F3 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7F3O2/c1-2-10-4(9)3-5(6,7)8/h2-3H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CC(F)(F)F |
| IUPAC navn | ethyl 3,3,3-trifluoropropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.103 |
| Formel vægt | 156.04 |