Få mere at vide
Ethyl-3-(2-thienyl)-1H-pyrazol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10772323
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10772323 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10437184 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10455142 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10772323 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB04031DA
Kemiske identifikatorer
CAS 121195-03-7
Molekylær formel C10H10N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 222.262
MDL nummer MFCD07772880
InChI nøgle NTCRDZSJYGZRIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-thiophen-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-2-thienyl-, ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-thienyl-, ethyl ester, acmc-20mpcx, maybridge1_008811
PubChem CID 2736478
IUPAC navn ethyl-5-thiophen-2-yl-1H-pyrazol-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=NNC(=C1)C2=CC=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 222.27
Procent renhed 95%