Få mere at vide
Ethyl 3-(2-furyl)propionat, 98 %
Artikelnummer. 11483008
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483008 25 g 25g
11473008 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483008 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18732.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10031-90-0 | C9H12O3 | 168,192 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10031-90-0
Molekylær formel C9H12O3
Molekylvægt (g/mol) 168.192
MDL nummer MFCD00036496
InChI nøgle OWIWZQQFSTZZIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-2-furyl propionate, ethyl 2-furanpropionate, 2-furanpropanoic acid, ethyl ester, ethyl 3-2-furyl propanoate, ethyl furfhydracrylate, ethyl furfurylacetate, ethyl 3-furan-2-yl propanoate, 2-furanpropionic acid, ethyl ester, ethyl 2-furanpropanoate, ethyl furan-2-propionate
PubChem CID 61450
IUPAC navn ethyl-3-(furan-2-yl)propanoat
SMIL CCOC(=O)CCC1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-(2-furyl)propionate
Mængde 25 g
Formel vægt 168.19
Procent renhed 98%