Få mere at vide
Ethyl-3-(2-furyl)-1H-pyrazol-5-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496430
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11496430 25 g 25g
11415500 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496430 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25791.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 33545-44-7 | Molekylformel: C10H10N2O3 | Molekylvægt: 206,20 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33545-44-7
Molekylær formel C10H10N2O3
Molekylvægt (g/mol) 206.20
MDL nummer MFCD09953454,MFCD06797478
InChI nøgle GSVBXAZEQDJUOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-2-furyl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-furan-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-furan-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-fur-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-2-furyl pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-furan-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylate, aronis23991, ethyl 3-2-furyl pyrazole-5-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-furanyl-, ethyl ester
PubChem CID 7127811
IUPAC navn ethyl 3-(furan-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=NN1)C1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-(2-furyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Smeltepunkt 135 °C til 137 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 206.2
Procent renhed 98%