Få mere at vide
Ethyl 3-(2-furyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415500
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11415500 5 g 5g
11496430 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415500 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25791.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
CAS: 33545-44-7 | Molecular Formula: C10H10N2O3 | Molecular Weight: 206.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33545-44-7
Molekylær formel C10H10N2O3
Molekylvægt (g/mol) 206.20
MDL nummer MFCD09953454,MFCD06797478
InChI nøgle GSVBXAZEQDJUOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-2-furyl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-furan-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-furan-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-fur-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-2-furyl pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-furan-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylate, aronis23991, ethyl 3-2-furyl pyrazole-5-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-furanyl-, ethyl ester
PubChem CID 7127811
IUPAC navn ethyl-3-(furan-2-yl)-1H-pyrazol-5-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=NN1)C1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-(2-furyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Smeltepunkt 135 °C til 137 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 206.2
Procent renhed 98%