Få mere at vide
Ethyl-3-(2-furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10143314
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10143314 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10143314 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC47023DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-(2-furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
CAS 104295-62-7
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C11H12N2O3
MDL nummer MFCD08271951
Mængde 1 g
Synonym ethyl 3-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-furan-2-yl-2-methylpyrazole-3-carboxylate, 5-ethoxycarbonyl-3-2-furyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 3-2-furanyl-1-methyl-, ethyl ester, acmc-1bsv1, ethyl 3-2-furyl-1-methylpyrazole-5-carboxylate, ethyl 3-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, 1-methyl-3-2-furyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid,3-2-furanyl-1-methyl-,ethyl ester
InChI nøgle RMIOHJSPVQALON-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=NN1C)C2=CC=CO2
IUPAC navn ethyl-5-(furan-2-yl)-2-methylpyrazol-3-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 220.228
PubChem CID 7537645
Formel vægt 220.23
Procent renhed 97%