Få mere at vide
Ethyl 3-[[2-[(4-Cyanoanilino)methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carbonyl]-(2-pyridyl)amino]propanoate, Mikromol™
Artikelnummer. 17922306
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17922306 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17922306 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3522.090025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl 3-[[2-[(4-Cyanoanilino)methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carbonyl]-(2-pyridyl)amino]propanoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-[[2-[(4-Cyanoanilino)methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carbonyl]-(2-pyridyl)amino]propanoate
CAS 211915-84-3
Analyt- eller komponentnavne Ethyl 3-[[2-[(4-Cyanoanilino)methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carbonyl]-(2-pyridyl)amino]propanoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C27 H26 N6 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym β-Alanine, N-[[2-[[(4-cyanophenyl)amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-, ethyl ester, 1-Methyl-2-[((4-cyanophenyl)amino)methyl]-benzimidazole-5-carboxamide N-(2-pyridyl)-N-(2-(ethoxycarbonyl)ethyl), Deacetamidine Cyano Dabigatran Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C27H26N6O3/c1-3-36-26(34)13-15-33(24-6-4-5-14-29-24)27(35)20-9-12-23-22(16-20)31-25(32(23)2)18-30-21-10-7-19(17-28)8-11-21/h4-12,14,16,30H,3,13,15,18H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)CCN(C(=O)c1ccc2c(c1)nc(CNc3ccc(cc3)C#N)n2C)c4ccccn4
IUPAC navn ethyl 3-[[2-[(4-cyanoanilino)methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carbonyl]-pyridin-2-ylamino]propanoate
Molekylvægt (g/mol) 482.53
Mængde 25 mg
Formel vægt 482.2066 g/mol