Få mere at vide
Ethyl [3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-yliden)propyl]methylcarbamat, Mikromol™
Artikelnummer. 30050312
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30050312 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30050312 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0079.12
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Ethyl [3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-yliden)propyl]methylcarbamat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl [3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propyl]methylcarbamate
CAS 16234-88-1
Analyt- eller komponentnavne Ethyl [3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propyl]methylcarbamate
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C22 H25 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Nortriptyline Hydrochloride Imp. G (EP), Nortriptyline Imp. G (EP), Ethyl [3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propyl]methylcarbamate, Nortriptyline N-Ethyl Carbamate, Nortriptyline Hydrochloride Impurity G, Nortriptyline Impurity G
InChI formel InChI=1S/C22H25NO2/c1-3-25-22(24)23(2)16-8-13-21-19-11-6-4-9-17(19)14-15-18-10-5-7-12-20(18)21/h4-7,9-13H,3,8,14-16H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)N(C)CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC navn ethyl N-[3-(5,6-dihydrodibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-yliden)propyl]-N-methylcarbamat.
Molekylvægt (g/mol) 335.44
Mængde 50 mg
Formel vægt 335,1885 g/mol