Få mere at vide
Ethyl 3-(1-Acetyl-4-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-1H-pyrrol-3-yl)propanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-(1-Acetyl-4-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-1H-pyrrol-3-yl)propanoate |
| CAS | 63045-84-1 |
| Molekylær formel | C15H21NO5 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO5/c1-4-20-14(18)7-6-12-9-16(11(3)17)10-13(12)8-15(19)21-5-2/h9-10H,4-8H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CCc1cn(cc1CC(=O)OCC)C(=O)C |
| IUPAC navn | ethyl 3-[1-acetyl-4-(2-ethoxy-2-oxoethyl)pyrrol-3-yl]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.33 |
| Formel vægt | 295.142 |