missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 3-(1,3-Dioxolane)hexanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-(1,3-Dioxolane)hexanoate |
| CAS | 76924-94-2 |
| Molekylær formel | C10 H18 O4 |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O4/c1-3-5-10(13-6-7-14-10)8-9(11)12-4-2/h3-8H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCC1(CC(=O)OCC)OCCO1 |
| IUPAC navn | ethyl 2-(2-propyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.25 |
| Formel vægt | 202.1205 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?