Få mere at vide
Ethyl (2S,4R)-4-Methylpipecolate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl (2S,4R)-4-Methylpipecolate |
| CAS | 79199-62-5 |
| Molekylær formel | C9H17NO2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (2S,4R)-4-Methyl-2-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, (2S-cis)-4-Methyl-2-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO2/c1-3-12-9(11)8-6-7(2)4-5-10-8/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3/t7-,8+/m1/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)[C@@H]1C[C@@H](CCN1)C |
| IUPAC navn | ethyl (2S,4R)-4-methylpiperidine-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.24 |
| Formel vægt | 171.1259 |