Få mere at vide
Ethyl (2S)-2-[(3S,8aS)-3-Methyl-1,4-dioxooctahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutanoate (Enalapril Diketopiperazine), Mikromol™
Artikelnummer. 18071700
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18071700 25 mg
18011800 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18071700 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0010.060025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl (2S)-2-[(3S,8aS)-3-Methyl-1,4-dioxooctahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutanoate (Enalapril Diketopiperazine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Enalapril Diketopiperazine
CAS 115729-52-7
Analyt- eller komponentnavne Enalapril Diketopiperazine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H26 N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Enalapril Maleate Imp. D (EP), Enalapril Imp. D (EP), Ethyl (2S)-2-[(3S,8aS)-3-Methyl-1,4-dioxooctahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutanoate, Enalapril Diketopiperazine, Enalapril Related Compound D, Enalapril Maleate Impurity D, Enalapril Impurity D
InChI formel InChI=1S/C20H26N2O4/c1-3-26-20(25)17(12-11-15-8-5-4-6-9-15)22-14(2)18(23)21-13-7-10-16(21)19(22)24/h4-6,8-9,14,16-17H,3,7,10-13H2,1-2H3/t14-,16-,17-/m0/s1
SMIL CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N2[C@@H](C)C(=O)N3CCC[C@H]3C2=O
IUPAC navn ethyl (2S)-2-[(3S,8aS)-3-methyl-1,4-dioxo-6,7,8,8a-tetrahydro-3H-pyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutanoate
Molekylvægt (g/mol) 358.43
Mængde 25 mg
Formel vægt 358.1893 g/mol