Få mere at vide
Ethyl (2S)-2-[(3S,8aS)-3-Methyl-1,4-dioxooctahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutanoate (Enalapril Diketopiperazine), Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl (2S)-2-[(3S,8aS)-3-Methyl-1,4-dioxooctahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutanoate (Enalapril Diketopiperazine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Enalapril Diketopiperazine |
| CAS | 115729-52-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Enalapril Diketopiperazine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H26 N2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Enalapril Maleate Imp. D (EP), Enalapril Imp. D (EP), Ethyl (2S)-2-[(3S,8aS)-3-Methyl-1,4-dioxooctahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutanoate, Enalapril Diketopiperazine, Enalapril Related Compound D, Enalapril Maleate Impurity D, Enalapril Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26N2O4/c1-3-26-20(25)17(12-11-15-8-5-4-6-9-15)22-14(2)18(23)21-13-7-10-16(21)19(22)24/h4-6,8-9,14,16-17H,3,7,10-13H2,1-2H3/t14-,16-,17-/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N2[C@@H](C)C(=O)N3CCC[C@H]3C2=O |
| IUPAC navn | ethyl (2S)-2-[(3S,8aS)-3-methyl-1,4-dioxo-6,7,8,8a-tetrahydro-3H-pyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutanoate |
| Vis mere |