Få mere at vide
Ethyl (2S)-2-[(3S,5aS,9aS,10aS)-3-Methyl-1,4-dioxodecahydropyrazino[1,2-a]indol-2(1H)-yl]pentanoate, Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl (2S)-2-[(3S,5aS,9aS,10aS)-3-Methyl-1,4-dioxodecahydropyrazino[1,2-a]indol-2(1H)-yl]pentanoate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-ethyl 2-{(3S,5aS,9aS,10aS)-3-methyl-1,4-dioxodecahydropyrazino[1,2-a]indol-2(1H)-yl}pentanoate |
| CAS | 129970-98-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | (S)-ethyl 2-{(3S,5aS,9aS,10aS)-3-methyl-1,4-dioxodecahydropyrazino[1,2-a]indol-2(1H)-yl}pentanoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H30 N2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (αS,3S,5aS,9aS,10aS)-decahydro-3-methyl-1,4-dioxo-α-propyl-Pyrazino[1,2-a]indole-2(1H)-acetic acid ethyl ester, Pyrazino[1,2-a]indole-2(1H)-acetic acid, decahydro-3-methyl-1,4-dioxo-α-propyl-, ethyl ester, [3S-[2(R*),3α,5aβ,9aβ,10aβ]]- (9CI), Perindopril Related Compound F (USP), Perindopril Related Compound F, Perindopril tert-Butylamine Impurity F, Perindopril Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C19H30N2O4/c1-4-8-15(19(24)25-5-2)20-12(3)17(22)21-14-10-7-6-9-13(14)11-16(21)18(20)23/h12-16H,4-11H2,1-3H3/t12-,13-,14-,15-,16-/m0/s1 |
| SMIL | CCC[C@H](N1[C@@H](C)C(=O)N2[C@H]3CCCC[C@H]3C[C@H]2C1=O)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl (2S)-2-[(3S,5aS,9aS,10aS)-3-methyl-1,4-dioxo-5a,6,7,8,9,9a,10,10a-octahydro-3H-pyrazino[1,2-a]indol-2-yl]pentanoate |
| Vis mere |