Få mere at vide
Ethyl (2S)-2-[(3S,5aS,8aS,9aS)-3-Methyl-1,4-dioxodecahydro-2H-cyclopenta[4,5]pyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutanoate (Ramipril Diketopiperazine), Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl (2S)-2-[(3S,5aS,8aS,9aS)-3-Methyl-1,4-dioxodecahydro-2H-cyclopenta[4,5]pyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutanoate (Ramipril Diketopiperazine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ramipril Diketopiperazine |
| CAS | 108731-95-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ramipril Diketopiperazine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H30 N2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ramipril Imp. D (EP), Ramipril USP Related Compound D, Ramipril USP RC D, Ethyl (2S)-2-[(3S,5aS,8aS,9aS)-3-Methyl-1,4-dioxodecahydro-2H-cyclopenta[4,5]pyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutanoate, Ramipril Diketopiperazine, Ramipril Related Compound D, Ramipril Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30N2O4/c1-3-29-23(28)19(13-12-16-8-5-4-6-9-16)24-15(2)21(26)25-18-11-7-10-17(18)14-20(25)22(24)27/h4-6,8-9,15,17-20H,3,7,10-14H2,1-2H3/t15-,17-,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N2[C@@H](C)C(=O)N3[C@H]4CCC[C@H]4C[C@H]3C2=O |
| IUPAC navn | ethyl (2S)-2-[(2S,4aS,5aS,8aS)-2-methyl-1,4-dioxo-2,4a,5,5a,6,7,8,8a-octahydrocyclopenta[3,4]pyrrolo[3,5-c]pyrazin-3-yl]-4-phenylbutanoate |
| Vis mere |