Få mere at vide
Ethyl (2S)-2-[(3S,5aS,8aS,9aS)-3-Methyl-1,4-dioxodecahydro-2H-cyclopenta[4,5]pyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutanoate (Ramipril Diketopiperazine), Mikromol™
Artikelnummer. 17952106
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17952106 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17952106 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0448.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl (2S)-2-[(3S,5aS,8aS,9aS)-3-Methyl-1,4-dioxodecahydro-2H-cyclopenta[4,5]pyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutanoate (Ramipril Diketopiperazine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ramipril Diketopiperazine
CAS 108731-95-9
Analyt- eller komponentnavne Ramipril Diketopiperazine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H30 N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ramipril Imp. D (EP), Ramipril USP Related Compound D, Ramipril USP RC D, Ethyl (2S)-2-[(3S,5aS,8aS,9aS)-3-Methyl-1,4-dioxodecahydro-2H-cyclopenta[4,5]pyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutanoate, Ramipril Diketopiperazine, Ramipril Related Compound D, Ramipril Impurity D
InChI formel InChI=1S/C23H30N2O4/c1-3-29-23(28)19(13-12-16-8-5-4-6-9-16)24-15(2)21(26)25-18-11-7-10-17(18)14-20(25)22(24)27/h4-6,8-9,15,17-20H,3,7,10-14H2,1-2H3/t15-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
SMIL CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N2[C@@H](C)C(=O)N3[C@H]4CCC[C@H]4C[C@H]3C2=O
IUPAC navn ethyl (2S)-2-[(2S,4aS,5aS,8aS)-2-methyl-1,4-dioxo-2,4a,5,5a,6,7,8,8a-octahydrocyclopenta[3,4]pyrrolo[3,5-c]pyrazin-3-yl]-4-phenylbutanoate
Molekylvægt (g/mol) 398.5
Mængde 25 mg
Formel vægt 398.2206 g/mol