Få mere at vide
Ethyl (2RS)-3-Dimethylamino-2-phenylpropanoat Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049834
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049834 25 mg
17992606 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049834 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0134.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Ethyl (2RS)-3-Dimethylamino-2-phenylpropanoat Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl (2RS)-3-Dimethylamino-2-phenylpropanoate Hydrochloride
CAS 24811-92-5
Analyt- eller komponentnavne Ethyl (2RS)-3-Dimethylamino-2-phenylpropanoate Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H19 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Tilidine Hydrochloride Hemihydrate Imp. D (EP), Tilidine Imp. D (EP), Ethyl (2RS)-3-Dimethylamino-2-phenylpropanoate Hydrochloride, Tilidine Hydrochloride Hemihydrate Imp. D (EP) as Hydrochloride, Tilidine Hydrochloride Hemihydrate Impurity D as Hydrochloride, Tilidine Impurity D as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H19NO2.ClH/c1-4-16-13(15)12(10-14(2)3)11-8-6-5-7-9-11;/h5-9,12H,4,10H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CCOC(=O)C(CN(C)C)c1ccccc1
IUPAC navn ethyl 3-(dimethylamino)-2-phenylpropanoat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 257.76
Mængde 25 mg
Formel vægt 257,1183 g/mol