Få mere at vide
Ethyl (2RS)-2-(6-Chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoate (Carprofen Ethyl Ester), Mikromol™
Artikelnummer. 30051596
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051596 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051596 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1484.020025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl (2RS)-2-(6-Chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoate (Carprofen Ethyl Ester)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carprofen Ethyl Ester (Carprofen Impurity)
CAS 52262-89-2
Analyt- eller komponentnavne Carprofen Ethyl Ester (Carprofen Impurity)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H16 Cl N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Carprofen Imp. G (EP), Ethyl (2RS)-2-(6-Chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoate (Carprofen Ethyl Ester), 6-Chloro-alpha-methyl-9H-carbazole-2-acetic acid ethyl ester, Carprofen Impurity G
InChI formel InChI=1S/C17H16ClNO2/c1-3-21-17(20)10(2)11-4-6-13-14-9-12(18)5-7-15(14)19-16(13)8-11/h4-10,19H,3H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)C(C)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccc(Cl)cc23
IUPAC navn ethyl 2-(6-chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoate
Molekylvægt (g/mol) 301.77
Mængde 25 mg
Formel vægt 301.087 g/mol