missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl (2R,4S)-4-Methylpipecolate, >90%, TRC

Artikelnummer. 30377525
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377525 25 mg
30370975 10 mg
30372720 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377525 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE92463525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 79199-61-4
Molekylær formel C9H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 171.24
Synonym (2R,4S)-4-Methyl-2-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, (2R-cis)-4-Methyl-2-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester
IUPAC navn ethyl (2R,4S)-4-methylpiperidine-2-carboxylate
SMIL CCOC(=O)[C@H]1C[C@H](CCN1)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl (2R,4S)-4-Methylpipecolate
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C9H17NO2/c1-3-12-9(11)8-6-7(2)4-5-10-8/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3/t7-,8+/m0/s1
Formel vægt 171.1259
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.