Få mere at vide
Ethyl (2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-3-phenylpropanoat Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051308
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051308 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051308 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3396.040025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Ethyl (2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-3-fenylpropanoat Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl (2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-3-phenylpropanoate Hydrochloride
CAS 257947-33-4
Analyt- eller komponentnavne Ethyl (2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-3-phenylpropanoate Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H15 N O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenepropanoic acid, β-amino-α-hydroxy-, ethyl ester, hydrochloride (1:1), (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, β-amino-α-hydroxy-, ethyl ester, hydrochloride, (αR,βS)- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C11H15NO3.ClH/c1-2-15-11(14)10(13)9(12)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-10,13H,2,12H2,1H3;1H/t9-,10+;/m0./s1
SMIL Cl.CCOC(=O)[C@H](O)[C@@H](N)c1ccccc1
IUPAC navn ethyl (2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-3-phenylpropanoat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 245.7026
Mængde 25 mg
Formel vægt 245.0819 g/mol