Få mere at vide
Ethyl (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoate, Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoate |
| CAS | 1215039-66-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethyl (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H10 N2 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Entacapone Imp. B (EP), Ethyl (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoate, Entacapone Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N4O2S2/c1-6-11-12-9(16-6)13-17(14,15)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,10H2,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | CCOC(=O)\C(=C\c1cc(O)c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])\C#N |
| IUPAC navn | ethyl (E)-2-cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoate |
| Vis mere |