Få mere at vide
Ethyl (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoate, Mikromol™
Artikelnummer. 30049845
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049845 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049845 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1221.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoate
CAS 1215039-66-9
Analyt- eller komponentnavne Ethyl (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H10 N2 O6
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Entacapone Imp. B (EP), Ethyl (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoate, Entacapone Impurity B
InChI formel InChI=1S/C9H10N4O2S2/c1-6-11-12-9(16-6)13-17(14,15)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,10H2,1H3,(H,12,13)
SMIL CCOC(=O)\C(=C\c1cc(O)c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])\C#N
IUPAC navn ethyl (E)-2-cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 278.22
Mængde 25 mg
Formel vægt 278.0539 g/mol